Läs mer
Kinolin 500 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinoline |
| CAS | 91-22-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Quinoline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H7 N |
| Koncentration | 500 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Chinolin |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H |
| LEDER | c1ccc2ncccc2c1 |
| Visa mer |