Läs mer
Quinoline-6-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15429647
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15429647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52867.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376581-24-7
Molekylformel C9H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 172.98
MDL-nummer MFCD03093100
InChI-nyckel JLOLSBLXNMVKGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-6-boronic acid, 6-quinolineboronic acid, 6-quinolinylboronic acid, boronic acid, 6-quinolinyl, quinolin-6-yl-6-boronic acid, quinolin-6-yl boronic acid, quinolin-6-ylboronicacidhydrochloride, pubchem1880, 6-quinolylboronic acid, quinoline-6-boronicacid
PubChem CID 4192671
IUPAC-namn quinolin-6-ylboronic acid
LEDER OB(O)C1=CC2=CC=CN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-6-boronic acid
Smältpunkt 106°C to 109°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 172.98
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.