Läs mer
Quinoline-6-boronic acid, 97%
Produktkod. 10658999 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10658999
Brand: Thermo Scientific Acros 430200050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 376581-24-7 | C9H8BNO2 | 172.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376581-24-7
Molekylformel C9H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 172.98
MDL-nummer MFCD03093100
InChI-nyckel JLOLSBLXNMVKGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-6-boronic acid, 6-quinolineboronic acid, 6-quinolinylboronic acid, boronic acid, 6-quinolinyl, quinolin-6-yl-6-boronic acid, quinolin-6-yl boronic acid, quinolin-6-ylboronicacidhydrochloride, pubchem1880, 6-quinolylboronic acid, quinoline-6-boronicacid
PubChem CID 4192671
IUPAC-namn quinolin-6-ylboronic acid
LEDER OB(O)C1=CC2=CC=CN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-6-boronic acid
Smältpunkt 144.0°C to 145.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.98
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinoline-6-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.