Läs mer
Kinolin-6-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10128554
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10128554 10 g 10g
10786895 1 g 1g
10011384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10128554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04501EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10349-57-2
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.171
MDL-nummer MFCD00047613
InChI-nyckel VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
PubChem CID 82571
IUPAC-namn kinolin-6-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-6-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97%