Läs mer
Kinolin-8-boronsyra pinacolester, 95 %
Produktkod. 15418157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418157 5 g 5g
15408157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51698.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 190788-62-6 | C15H18BNO2 | 255,124 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 190788-62-6
Molekylformel C15H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 255.124
MDL-nummer MFCD05663894
InChI-nyckel RNTGVJBKPQOGPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-8-boronic acid pinacol ester, 8-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 8-quinolineboronic acid pinacol ester, 8-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, amtb187, quinoline-8-boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 17750280
IUPAC-namn 8-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)kinolin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C(=CC=C2)C=CC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-8-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 255.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.