Läs mer
Kinolin-8-boronsyra, teknik. 90 %
Produktkod. 11395435
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395435 250 mg 250mg
11385435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19640.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 86-58-8 | C9H8BNO2 | 172,978 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-58-8
Molekylformel C9H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 172.978
MDL-nummer MFCD01114698
InChI-nyckel KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-8-boronic acid, 8-quinolineboronic acid, 8-quinolinylboronic acid, 8-quinoline boronic acid, quinolin-8-yl boronic acid, 8-boronoquinoline, 8-quinolylboronic acid, boronic acid, 8-quinolinyl, unii-5qs1a25ij6, quinolin-8-yl-8-boronic acid
PubChem CID 2734380
IUPAC-namn kinolin-8-ylboronsyra
LEDER B(C1=C2C(=CC=C1)C=CC=N2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-8-boronic acid
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 147522
Merck Index 14,8069
Formel vikt 172.98
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.