Läs mer
Quinoline-8-sulfonic acid, 98%
Produktkod. 11316936
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316936 50 g 50g
11306936 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06640.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85-48-3 | C9H7NO3S | 209.219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-48-3
Molekylformel C9H7NO3S
Molekylvikt (g/mol) 209.219
MDL-nummer MFCD00024037
InChI-nyckel SXVRECLPTCOMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinesulfonic acid, quinoline-8-sulphonic acid, unii-84y9b81o6x, ccris 6936, 8-sulfoquinoline, cambridge id 5135395, quinoline-8-sulfonic??acid, ksc242e8p, 8-quinolinesulfonic acid;quinoline-8-sulfonic acid
PubChem CID 66561
IUPAC-namn kinolin-8-sulfonsyra
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)N=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-8-sulfonic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2585
Beilstein 9501
Formel vikt 209.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.