Läs mer
Kinolin, 96 %
Produktkod. 11414573
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414573 100 g 100g
11424573 500 g 500g
11434573 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11545.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.39 SEK
    561.65 SEK / 100g
    Save 63.74 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129,16 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
Kinolin används som en kemisk mellanprodukt för framställning av läkemedel och andra organiska föreningar. Det fungerar som en grundläggande struktur i vissa antihypertensiva medel som prazosin och doxazosin som är perifera vasodilatorer. Det används också i alkaloider, färgämnen, gummikemikalier och smakämnen. De används också som katalysator, korrosionsinhibitor, konserveringsmedel och som lösningsmedel för hartser och terpener. De används i övergångsmetallkomplexkatalysatorkemi för enhetlig polymerisation och luminescenskemi. De används som antiskummedel inom raffinaderiområdet.
Löslighet
Mer löslig i varmt än kallt vatten. Blandbar med alkohol, eter
Noter
Löser svavel, As{2}O{3}, fosfor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-22-5
Molekylformel C9H7N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI-nyckel SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC-namn kinolin
LEDER C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline
Smältpunkt -15°C
Densitet 1.09
pH 7.3
Kokpunkt 237°C
Flampunkt 101°C (214°F)
Brytningsindex 1.626
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2656
Beilstein 107477
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,8068
Löslighetsinformation More soluble in hot than cold water; Miscible with alcohol, ether
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.