Läs mer
Kinolin, 96 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Kinolin används som en kemisk mellanprodukt för framställning av läkemedel och andra organiska föreningar. Det fungerar som en grundläggande struktur i vissa antihypertensiva medel som prazosin och doxazosin som är perifera vasodilatorer. Det används också i alkaloider, färgämnen, gummikemikalier och smakämnen. De används också som katalysator, korrosionsinhibitor, konserveringsmedel och som lösningsmedel för hartser och terpener. De används i övergångsmetallkomplexkatalysatorkemi för enhetlig polymerisation och luminescenskemi. De används som antiskummedel inom raffinaderiområdet.
Löslighet
Mer löslig i varmt än kallt vatten. Blandbar med alkohol, eter
Noter
Löser svavel, As{2}O{3}, fosfor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinoline |
| Smältpunkt | -15 °C |
| Densitet | 1.09 |
| pH | 7.3 |
| Kokpunkt | 237 °C |
| Flampunkt | 101 °C (96 °C) |
| Brytningsindex | 1.626 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2656 |
| Beilstein | 107477 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.