Läs mer
Kinolin, 98 %
Produktkod. 11339298
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339298 250 g 250g
11359298 50 g 50g
11349298 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043225.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129,16 g/mol
Kinolin fungerar som en prekursor till 8-hydroxikinolin, hydroxikinolinsulfat och niacin. Det används som lösningsmedel för hartser och terpener. Det används också vid tillverkning av färgämnen, livsmedelsfärgämnen, antibiotika, alkaloider, gummikemikalier, smakämnen, korrosionsinhibitorer och konserveringsmedel. Den finner tillämpning i övergångsmetallkomplexkatalys för enhetlig polymerisation. Vidare är det involverat i framställningen av pH-indikatorer och andra organiska föreningar. Det uppvisar antiseptiska, febernedsättande och antiperiodiska egenskaper, därigenom används det som antimalariamedel och för att bereda andra antimalarialäkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-22-5
Molekylformel C9H7N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI-nyckel SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC-namn kinolin
LEDER C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline
Smältpunkt -15 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.090 g/mL
pH 7.3
Kokpunkt 237 °C
Flampunkt 101 °C (96 °C)
Brytningsindex 1.626
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2656
Beilstein 107477
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,8068
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, eter och koldisulfid. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 129.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.