Läs mer
Quinoline, 99%
Produktkod. 10419920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10419920 500 g Glasflaska 500g
10032910 5 g Glasflaska 5g
10032920 100 g Glasflaska 100g
13428478 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10419920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221145000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-22-5
Molekylformel C9H7N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI-nyckel SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC-namn kinolin
LEDER C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline
Namnnotering 99%
Smältpunkt -15.0°C
Färg Grå till lila
Densitet 1.0950g/mL, 1.095
Kokpunkt 237.0°C
Flampunkt 101°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6230 to 1.6260
Kvantitet 500 g
Beilstein 20,339
Fieser 01,975; 02,356; 09,403
Merck Index 15,8185
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide
Formel vikt 129.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.