Learn More
Quinoline-d7, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7 |
| CAS | 34071-94-8 |
| Molekylformel | C9 2H7 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Quinoline-d7 (8 CI,9 CI), Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1nc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.2 |
| Formel vikt | 136.1018 g/mol |
| Show More |