Läs mer
Quinoline-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7 |
| CAS | 34071-94-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C9 2H7 N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Quinoline D7 (8CI,9CI), Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.2 |
| Visa mer |