Läs mer
Kinolin N-oxidhydrat, 97 % (torr vikt), vatten ca 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450698
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450698 5 g 5g
11460698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25209.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64201-64-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Kinolin-N-oxidhydrat används vid kvantitativ bestämning av nitroner med användning av trifluorättiksyraanhydrid-natriumjodidreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kinolin-N
-oxidhydrat används vid kvantitativ bestämning av nitroner med användning av trifluorättiksyraanhydrid-natriumjodidreagens.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64201-64-5
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00006737
InChI-nyckel GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline n-oxide hydrate, quinoline, 1-oxide, monohydrate, 1-oxidoquinolin-1-ium hydrate, quinoline-n-oxide hydrate, quinoline-1-oxide hydrate, quinolinol, oxamethane, acmc-1be96, quinoline 1-oxide monohydrate, quinoline n-oxide monohydrate
PubChem CID 152363
IUPAC-namn 1-oxidokinolin-1-ium;hydrat
LEDER [O-][N+]1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline N-oxide hydrate
Smältpunkt ∼50°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten≈ 20 %
Kvantitet 5 g
Beilstein 5989589
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 145.16 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.