Läs mer
Quinoline N-oxide hydrate, 98%
Produktkod. 10418880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10418880 5 g Glasflaska 5g
10173630 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10418880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153430050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 198878-42-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198878-42-1
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00149472
InChI-nyckel GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline 1-oxide, quinoline-n-oxide, quinoline n-oxide, quinoline oxide, quinoline, 1-oxide, quinoline-1-oxide, quinolin-1-ium-1-olate, quinolinyl-n-oxide, quinoline-n-oxide hydrate, ccris 4333
PubChem CID 15366
LEDER [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline N-oxide hydrate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 48°C to 53°C
Färg Ochre till Brown
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn hydrat kinolin-1-ium-1-olat
Formel vikt 145.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.