Läs mer
Quinoline, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15838750
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15838750 1 L 1 L
15818750 5 mL 5ml
15828750 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15838750 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8024071000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-22-5
Specifikationer
Smältpunkt -15°C
Densitet 1.09 g/cm3 at 25°C
Kokpunkt 237°C to 238°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00006736
Kvantitet 1 L
Synonym Quinoline, 1-Azanaphthalene, Quinoline
Molekylvikt (g/mol) 129.16