missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quinoline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinoline |
| CAS | 91-22-5 |
| Kokområde | 237°C to 238°C/1013 hPa |
| Smältpunkt | -15°C |
| Densitet | 1.09 g/cm³ at 25°C |
| Flampunkt | 107°C (closed cup) |
| Kvantitet | 49 kg |
| Synonym | Quinoline, 1-Azanaphthalene, Quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.16 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?