Läs mer
Kinolin, TRC
Produktkod. 30424555
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424555 100 g
30410473 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30424555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ700380100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-22-5
Molekylformel C9 H7 N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Synonym Quinoline, 1-Azanaphthalene, 1-Benzazine, B 500, Benzo[b]pyridine, Benzopyridine, Leucol, Leucoline, Leukol, NSC 3396, Quinolin
IUPAC-namn Kinolin
LEDER c1ccc2ncccc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
Formel vikt 129.0578