Läs mer
Quinoline Yellow (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinoline Yellow (E104) |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 476.96 |