missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinoline Yellow, TRC

Produktkod. 30133836
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133836 10 g
30136682 5 g
17942615 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133836 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ70104010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 8003-22-3
Molekylformel C18H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 269.3
Synonym C.I. Solvent Yellow 33, 1,3-Isobenzofurandione, reaction products with dimethylquinoline and methylquinoline, Arlosol Yellow S, C.I. 47000, Chinoline Yellow D Sol.in Spirits, Chinoline Yellow ZSS, D & C Yellow 11, D and C Yellow No. 11, D&C Yellow No. 11, Japan Yellow 204, Japan Yellow No. 204, Kayaset Yellow 2G, Nitro Fast Yellow SL, Oil Yellow SIS, Oplas Yellow 136, Petrol Yellow C, Polysolve Yellow 33G, Quinoline Yellow A Spirit Soluble, Quinoline Yellow Base, Quinoline Yellow SS, Quinoline Yellow Spirit Soluble, Solvent Yellow 33, Waxoline Yellow T, Yellow 11, C.I. 47000
IUPAC-namn 2-(6-methyl-1H-quinolin-2-ylidene)indene-1,3-dione
LEDER Cc1ccc2NC(=C3C(=O)c4ccccc4C3=O)C=Cc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Solvent Yellow 33
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H13NO2/c1-11-6-8-15-12(10-11)7-9-16(20-15)17-18(21)13-4-2-3-5-14(13)19(17)22/h2-10,20H,1H3
Formel vikt 287.0946
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.