missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinolinic-4,5,6-d3 acid, CDN

Produktkod. 30319218
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319218 0.005 g
30314979 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319218 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND80990.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-d3
CAS 138946-42-6
Molekylformel C7 D3 H2 N O4
Kvantitet 0.005 g
Synonym 2,3-Pyridine-4,5,6-d3-dicarboxylic acid (9 CI), 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-4,5,6-D3, Quinolinic-4,5,6-d3 acid, Quinolinic acid-d3, 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid-d3
InChI formel InChI=1 S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h1-3 H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D
LEDER [2 H]c1nc(C(=O)O)c(C(=O)O)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 4,5,6-trideuteriopyridine-2,3-dicarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 170.137
Formel vikt 170.041 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.