Läs mer
Quinolinic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16460699
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16460699 1 g
1 options
Produktkod. 16460699 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100807
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Quinolinic acid is an endogenous N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor agonist synthesized from L-tryptophan via the kynurenine pathway and thereby has the potential of mediating N-methyl-D-aspartate neuronal damage and dysfunction.
Quinolinic acid is an endogenous N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor agonist synthesized from L-tryptophan via the kynurenine pathway and thereby has the potential of mediating N-methyl-D-aspartate neuronal damage and dysfunction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinolinic acid
CAS 89-00-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H5NO4
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (199.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (19.93 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NC=CC=C1C(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Kvantitet 1 g
Formel vikt 167.12
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation