missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quinolinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinolinimide |
| CAS | 4664-00-0 |
| Molekylformel | C7 H4 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c10-6-4-2-1-3-8-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11) |
| LEDER | O=C1NC(=O)c2ncccc12 |
| IUPAC-namn | pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.12 |
| Formel vikt | 148.0273 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?