Läs mer
Quinotoxine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinotoxine Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2.ClH/c1-3-14-13-21-10-8-15(14)4-7-20(23)17-9-11-22-19-6-5-16(24-2)12-18(17)19;/h3,5-6,9,11-12,14-15,21H,1,4,7-8,10,13H2,2H3;1H/t14-,15+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 360.1605 |