Läs mer
Quinoxalin-6-amin, Mikromol™
Produktkod. 30050258
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050258 25 mg
17944336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050258 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1324.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Quinoxalin-6-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoxalin-6-amine
CAS 6298-37-9
Analyt- eller komponentnamn Quinoxalin-6-amine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H7 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6-Quinoxalinamine, Quinoxaline, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), (Quinoxalin-6-yl)amine, 6-Aminoquinoxaline, 6-Quinoxalylamine, NSC 41810, Quinoxalin-6-amine, Brimonidine Tartrate Imp. C (EP), Brimonidine Imp. C (EP), Brimonidine Tartrate Impurity C, Brimonidine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2
LEDER Nc1ccc2nccnc2c1
IUPAC-namn Quinoxalin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 145,064 g/mol