Läs mer
Quinoxaline-5,6,7,8-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinoxaline-5,6,7,8-D4 |
| CAS | 64252-08-0 |
| Molekylformel | C8 D4 H2 N2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Quinoxaline-5,6,7,8-d4 (9 CI), 1,4-Benzodiazine-5,6,7,8-d4, 1,4-Diazanaphthalene--5,6,7,8-d4, Quinoxaline-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2nccnc2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 5,6,7,8-tetradeuterioquinoxaline |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.1713 |
| Formel vikt | 134.0782 g/mol |
| Visa mer |