Läs mer
Kinoxalin-6-borsyra pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11976751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11976751 1 g 1g
11986751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445520010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1167418-13-4
Molekylformel C14H17BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 256.11
MDL-nummer MFCD11054040
InChI-nyckel ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinoxaline boronic acid pinacol ester, quinoxalin-6-ylboronic acid pinacol ester, quinoxaline, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44118298
IUPAC-namn 6-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)kinoxalin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Kokpunkt 130 °C till 145 °C (0,6 mmHg)
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 256.11
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.