Läs mer
Kinoxalin-6-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 15465957
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465957 25 g 25g
15445957 1 g 1g
15455957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15465957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33157.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 6925-00-4 | C9H6N2O2 | 174,159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6925-00-4
Molekylformel C9H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.159
MDL-nummer MFCD01365834
InChI-nyckel JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
IUPAC-namn kinoxalin-6-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoxaline-6-carboxylic acid
Smältpunkt 248 °C till 251 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 174.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.