Läs mer
Kinoxalin, 98+%
Produktkod. 11497966
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497966 500 g 500g
11487966 100 g 100g
11407976 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14055.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 91-19-0 | C8H6N2 | 130,15 g/mol
Används som färgämnen, läkemedel och antibiotika mellanprodukter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-19-0
Molekylformel C8H6N2
Molekylvikt (g/mol) 130.15
MDL-nummer MFCD00006719
InChI-nyckel XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoparadiazine, 1,4-benzodiazine, phenopiazine, phenpiazine, quinazine, benzopyrazine, 1,4-diazanaphthalene, benzo a pyrazine, 1,4-naphthyridine, chinoxalin
PubChem CID 7045
ChEBI CHEBI:36616
IUPAC-namn kinoxalin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoxaline
Smältpunkt 27 °C till 32 °C
Densitet 1.124
Kokpunkt 220 °C till 223 °C
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 109351
Merck Index 14,8078
Formel vikt 130.15
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristaller eller pulver eller kristallint pulver eller smält fast ämne eller nålar eller vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.