Läs mer
Kinoxalin, TRC
Produktkod. 30417564
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417564 25 g
30418922 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30417564 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ75000525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-19-0
Molekylformel C8H6N2
Molekylvikt (g/mol) 130.15
Synonym 1,4-Benzodiazine, 1,4-Diazanaphthalene, 1,4-Naphthyridine, Benzo[a]pyrazine, Benzoparadiazine, Benzopyrazine, Phenopiazine, Phenpiazine, Quinazine
IUPAC-namn Quinoxalin
LEDER c1ccc2nccnc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoxaline
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6H
Formel vikt 130.0531