Läs mer
Quinoxyfen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinoxyfen |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8Cl2FNO/c16-9-7-12(17)15-13(8-9)19-6-5-14(15)20-11-3-1-10(18)2-4-11/h1-8H |
| Formel vikt | 306.9967 |
| Procent renhet | >95% |