Läs mer
Tocris Bioscience™ (-)-Quinpirole hydrochloride
Beskrivning
Selective dopamine D2 receptor agonist (Ki values are 4.8, ∽24, ∽30 and 1900 nM at D2, D3, D4 and D1 receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Quinpirole hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 255.79 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.79 |