Läs mer
(-)-Quinpirole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Quinpirole Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3.ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,13-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 255.1502 |