Läs mer
Sartorius Quintix™ Analytisk våg 30 gx 0,01 mg, 5 decimaler
Produktkod. 15519420 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Quintix™ Analytisk våg, 5 decimaler; Repeterbarhet: 30 g; Läsbarhet: 0,01 mg
Produktkod.
15519420 Quintix™ Analytisk våg, 5 decimaler; Repeterbarhet: 30 g; Läsbarhet: 0,01 mg
1 options
Produktkod. 15519420 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer QUINTIX351S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69135.00 SEK
    65134.20 SEK / Paket med 1
    Save 4000.80 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Quintix med 5 decimaler™ Analysvåg har integrerade applikationsprogram, intuitiv användarvägledning för större effektivitet i den dagliga laboratoriumrutinen.
Har integrerade applikationsprogram, intuitiv användarvägledning för större effektivitet i den dagliga laboratoriumrutinen
  • Intuitiva GLP-kompatibla dokument med pekskärm
  • Plug och work-anslutningsbarhet
  • Manövrering av våg utan att behöva läsa manual
  • Färgpekskärm
  • isoCAL helautomatisk intern justeringsfunktion
  • Enklare journalföring med vågens direktintegrerade datorfunktioner
  • Plug och Work-anslutning till laboratoriumskrivare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP
Anslutningstyp Dator-direkt dataöverföring, Plug och Play till Sartorius-skrivare
Kapacitet 30 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.01 mg
Linjäritet 0.1 mg
Modell QUINTIX35-1S
Repeterbarhet 0.03 mg
Stabiliseringstid 6 sek
Typ Balans
Mått (D x B x H) 376 x 218 x 316 mm
Höjd (metrisk) kammare 218 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 80 mm
Vikt (metrisk) 7.8 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Lagligt för handel Klass I