Läs mer
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200025565 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
320 g
420 g
620 g
1200 g
1500 g
Produktkod. 18082134
Brand: Sartorius QTX323IMU1S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Quintix™ Pro laboratorievågar handlar inte bara om att uppfylla dina förväntningar utan att överträffa dem. De kommer med en rad premiumfunktioner som förbättrar användbarheten, flexibiliteten och har en miljövänlig design.
  • Förbättra användarupplevelsen med nya premiumfunktioner.
  • Erbjuder ett brett användningsområde i olika miljöer och applikationer.
  • Energieffektivitet, minskat koldioxidavtryck och hållbarhet, minimerar miljöpåverkan från tillverkningsanläggningen till bänken.
  • Realtidsnivå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 320 g
Visningstyp Pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Standardsaldo utan landsspecifika tillägg
Utjämning Motoriserad
Modell Quintix Pro Balance
Stabiliseringstid ≤1,0 s
Typ Balans
Elektriska krav 100 till 240 VAC (± 10 %) 50 till 60 Hz 0,2 A
Lagligt för handel Nej