Läs mer
Sartorius Quintix™ Pro Realtidsnivåstöd Laboratoriebalans
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
10,200 g
12,200 g
3200 g
6200 g
8200 g
Beskrivning
- Förbättra användarupplevelsen med nya premiumfunktioner.
- Erbjuder ett brett användningsområde i olika miljöer och applikationer.
- Energieffektivitet, minskat koldioxidavtryck och hållbarhet, minimerar miljöpåverkan från tillverkningsanläggningen till bänken.
- Motoriserad automatisk nivellering
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig |
| Kapacitet | 8200 g |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Läsbarhet | 100 mg |
| Inkluderar | Standardsaldo utan landsspecifika tillägg |
| Utjämning | Nivåstöd i realtid |
| Modell | Quintix Pro Balance |
| Stabiliseringstid | ≤0,9 s |
| Typ | Balans |
| Elektriska krav | 100 till 240 VAC (± 10 %) 50 till 60 Hz 0,2 A |
| Visa mer |