missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quintozene 13C6 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachloronitrobenzene-13C6 |
| CAS | 362044-64-2 |
| Lösningsmedel eller matris | Cyclohexane |
| Molekylformel | 13C6 Cl5 N O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Benzene-13C6, pentachloronitro- (9CI), Pentachloronitrobenzene (13C6), Pentachloronitrobenzene 13C6, Pentachloronitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Quintozene-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | [O-][N+](=O)[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.29 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?