missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quintrione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quintrione |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11Cl2NO3/c17-9-6-8-4-5-10(18)13(15(8)19-7-9)16(22)14-11(20)2-1-3-12(14)21/h4-7,14H,1-3H2 |
| Formel vikt | 335.0116 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?