missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quintrione, TRC

Produktkod. 30137896
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137896 250 mg
30136584 500 mg
30008271 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ135090250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1350901-36-8
Molekylformel C16H11Cl2NO3
Molekylvikt (g/mol) 336.17
Synonym Quintrione, 1,3-Cyclohexanedione, 2-[(3,7-dichloro-8-quinolinyl)carbonyl]-, 2-[(3,7-Dichloro-8-quinolinyl)carbonyl]-1,3-cyclohexanedione, Dichloroquinolinone, Quintrione, 2-[(3,7-Dichloro-8-quinolinyl)carbonyl]-1,3-cyclohexanedione, Dichloroquinolinone;
IUPAC-namn 2-(3,7-dichloroquinoline-8-carbonyl)cyclohexane-1,3-dione
LEDER Clc1cnc2c(C(=O)C3C(=O)CCCC3=O)c(Cl)ccc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quintrione
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H11Cl2NO3/c17-9-6-8-4-5-10(18)13(15(8)19-7-9)16(22)14-11(20)2-1-3-12(14)21/h4-7,14H,1-3H2
Formel vikt 335.0116
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.