Läs mer
Quinupramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinupramine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2/c1-3-7-19-16(5-1)9-10-17-6-2-4-8-20(17)23(19)21-15-22-13-11-18(21)12-14-22/h1-8,18,21H,9-15H2 |
| Formel vikt | 304.1939 |