Läs mer
(+)-Quisqualic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434169
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434169 5 mg 5mg
15444169 10 mg 10mg
15454169 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15434169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61591.#0
Request Bulk or Custom Format
Quiskvalsyra används för att skilja mellan mGluR-1 och mGluR-4. L-Quisqualic acid är en aktivator av GluR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Quisqualic acid används för att skilja mellan mGluR-1 och mGluR-4. L-Quisqualic acid är en aktivator av GluR.
Löslighet
Löslig i etanol, vatten. Olösligt i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52809-07-1
Molekylformel C5H7N3O5
Molekylvikt (g/mol) 189.13
MDL-nummer MFCD00069337
InChI-nyckel ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
Synonym quisqualic acid, quisqualate, l-quisqualic acid, +-quisqualic acid, 3h quisqualate, unii-8oc22c1b99, 2s-2-amino-3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl propanoic acid, 2jbk, 1,2,4-oxadiazolidine-2-propanoic acid, alpha-amino-3,5-dioxo-, s, 3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl-l-alanine
PubChem CID 40539
ChEBI CHEBI:8734
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)propansyra
LEDER N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Quisqualic acid
Smältpunkt 185°C to 187°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Beilstein 1078734
Merck Index 14,8085
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,water. Insoluble in organic solvents.
Formel vikt 189.13
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.