Läs mer
(+)-Quisqualic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Quisqualic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O5/c6-2(3(9)10)1-8-4(11)7-5(12)13-8/h2H,1,6H2,(H,9,10)(H,7,11,12)/t2-/m0/s1 |
| Formel vikt | 189.0386 |