missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-Quizalofop-ethyl-d3 (propionate-3,3,3-d3), TRC

Produktkod. 30419294
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419294 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30419294 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ8261090.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quizalofop-ethylD3(3,3,3-D3)
CAS 1398065-84-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 2H3 H14 Cl N2 O4
Kvantitet 0.5 mg
Synonym Quizalofop-ethyl D3 (3,3,3 D3), Quizalofop Ethyl D3 (methyl D3), Propanoic-3,3,3-d3 acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','ethyl ester (ACI), Ethyl 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoate-3,3,3-d3 (ACI), Quizalofop-p-ethyl-d3
InChI formel InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/i2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC
IUPAC-namn ethyl 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]-3,3,3-trideuteriopropanoate
Molekylvikt (g/mol) 375.82
Formel vikt 375.1065
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.