Läs mer
Quizalofop-P-etyl 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quizalofop-P-ethyl |
| CAS | 100646-51-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Quizalofop-P-ethyl |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H17 Cl N2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1 |
| IUPAC-namn | etyl (2R)-2-[4-(6-klorokinoxalin-2-yl)oxyfenoxy]propanoat |
| Visa mer |