missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quizalofop-p-tefuryl, TRC

Produktkod. 30008106
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008106 50 mg
30009080 100 mg
30011728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ82611850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 119738-06-6
Molekylformel C22 H21 Cl N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 428.8655
Synonym Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester, Quizalofop-tefuryl, UBI 1956, (±) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
IUPAC-namn oxolan-2-ylmethyl 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
LEDER CC(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quizalofop-p-tefuryl
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3
Formel vikt 428.1139
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.