Läs mer
Quizalofop-p-tefuryl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quizalofop-p-tefuryl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3 |
| Formel vikt | 428.1139 |
| Procent renhet | >95% |