Läs mer
Quizalofop, TRC
Produktkod. 30415064
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30415064 100 mg
1 options
Produktkod. 30415064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ826110100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Quizalofop free acid
CAS 76578-12-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H13 Cl N2 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Quizalofop (Free Acid), Quizalofop, Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]- (9CI','ACI), 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid (ACI), Pilot, Quizalofop, Xylafop
InChI formel InChI=1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-15-8-11(18)2-7-14(15)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
LEDER CC(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 344.75
Formel vikt 344.0564