missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ QWF

Beskrivning
QWF is a tripeptide substance P (SP) antagonist (IC50 = 90 μM). Also inhibits binding of SP to Mas-related GPCR (MRGPR) X2. Inhibits SP-induced IgE-independent degranulation of mast cells in vitro. Inhibits compound 48/80-induced MRGPRX2 activation and scratching in mice in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 90% |
| CAS | 126088-82-2 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Kvantitet | 5 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?