Läs mer
Tocris Bioscience™ QX 314 bromide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001308
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30001308 100 mg
1 options
Produktkod. 30001308 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1014/100
Na+ channel blocker
Membrane impermeable quaternary derivative of lidocaine, a blocker of voltage-activated Na+ channels. Intracellular QX 314 bromide also inhibits calcium currents in hippocampal CA1 pyramidal neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material QX 314 bromide
CAS 24003-58-5
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C16H27BrN2O
Formel vikt 343.31
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 343.309