Läs mer
R&D Systems™ QX 314 chloride
Produktkod. 30564792
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30564792 50 mg
1 options
Produktkod. 30564792 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 2313/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2376.07 SEK
    2096.85 SEK / 50mg
    Save 279.22 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+ channel blocker
Membrane impermeable quaternary derivative of lidocaine, a blocker of voltage-activated Na+ channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material QX 314 chloride
CAS 1-4-5370
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C11H18ClNO
Formel vikt 298.85
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 215.72